Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Multistand with EasySep™ Magnets
Código de producto. 17177841
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Incluye:
4 imanes
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Incluye unitSize
17177841 4 imanes 1 set
1 options
Código de producto. 17177841 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 18004
Immunomagnetic column-free magnet
  • The EasySep™ Multistand allows the separation of up to 4 samples at one time
  • An ingenious reversible clamping bar allows the Multistand to hold up to 4 EasySep™ (Catalog #18000) or 4 'The Big Easy' EasySep™ Magnets (Catalog #18001)
  • After each round of magnetic separation, the supernatants from all samples are poured off simultaneously into the receiving tubes
  • The receiving tube bar is indexed to ensure proper position of the tubes
Especificaciones
Incluye 4 imanes
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 1 Ea.