Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Magnet
Código de producto. 17167841
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 x 10 8 células
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17167841 2,5 x 10 8 células 1 set
1 options
Código de producto. 17167841 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 18000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Immunomagnetic column-free magnet
  • The EasySep™ Magnet is designed for cell separation procedures using EasySep™ reagents
  • The EasySep™ Magnet generates a high-gradient magnetic field in the interior cavity that is strong enough to separate cells labeled with EasySep™ Magnetic Particles without the use of columns
  • This magnet is designed to hold a standard 12 x 75 mm (5 mL) polystyrene tube
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 2,5 x 10 8 células