Learn More
Buerkle™ EasySampler™ Muestreador para sólidos
Código de producto. 15529650
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15529650 60 mL cada uno
10648534 200 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15529650 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53600600
En stock
Muestreo rápido y sencillo de materiales a granel de flujo libre
El EasySampler ofrece una solución innovadora para el muestreo y vaciado rápido de materiales a granel que fluyen libremente al permitir que la muestra se vacíe rápidamente y directamente en el contenedor de recolección. Al presionar el mango hacia abajo, la punta del muestreador se abre y la muestra se puede vaciar sin tener que girar ni desmontar el muestreador.
El diseño liso y sin borde trasero garantiza un vaciado completo y evita la acumulación de material residual, lo que permite un muestreo rápido y repetido.
Además, el muestreador se puede desmontar fácilmente para una limpieza a fondo. El uso de acero inoxidable 316L (1.4404) de alta calidad garantiza durabilidad, confiabilidad y pureza durante el muestreo.
El EasySampler Está especialmente diseñado para materiales que fluyen libremente o que fluyen por sí solos y simplifica enormemente el muestreo.
  • Diseño innovador para un muestreo rápido y sencillo.
  • Vaciar directamente en el contenedor de recolección
  • Acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Fácilmente desmontable para una limpieza profunda.
  • Optimizado para sólidos a granel que fluyen libremente o que fluyen por sí solos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sample Lance
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2.03 oz.
Capacidad (métrico) 60 mL
Para utilizar con (aplicación) All-Level/Cross-Sectional Sample
Diámetro de la abertura (imperial) 3.94 in.
Diámetro de la abertura (métrico) 100 mm
Longitud (imperial) 39.17 in.
Longitud del eje (imperial) 34.25 in.
Longitud (métrico) 100 cm
Longitud del eje (métrico) 870 mm