Learn More
Bel Art™ ProCulture™ Bastidores de placas de Petri
Código de producto. 11784736
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural, Azul
Posiciones:
84
Tamaño:
35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Posiciones Tamaño Tamaño de la unidad
11784736 Natural, Azul 84 35,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11784736 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189820014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    216.33€ / paquete de 1
    Ahorro 43.67€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural, Azul
Admite Placas de Petri
Material Policarbonato
Posiciones 84
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 cm
Tamaño 35,5 cm
Longitud (métrico) 370 mm
Incluye Solo rack
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 370 mm
matriz, red, conjunto 21 x 4
Anchura (métrico) 184 mm