Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Gradilla para placas Petri Easyplate
Código de producto. 11744736
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Varios
Altura (métrico):
24 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11744736 Natural 24 cm cada uno
10358469 Varios 24 cm paquete de 4
11794736 Azul 37 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11744736 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor F189820009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    196.49€ / paquete de 1
    Ahorro 38.51€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri.
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Placas de Petri (100 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 48
Para utilizar con (equipo) Placa de Petri
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Altura (métrico) 24 cm