Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Gradilla para placas Petri Easyplate
Código de producto. 10358469
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Varios
Altura (métrico):
24 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10358469 Varios 24 cm paquete de 4
11744736 Natural 24 cm cada uno
11794736 Azul 37 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10358469 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor F189820409
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri.
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Varios
Admite Placas de Petri (100 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 48
Para utilizar con (equipo) Placa de Petri
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Altura (métrico) 24 cm