Learn More
STEMCELL Technologies EasyPlate™ EasySep™ Magnet
Código de producto. 17117851
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 107 Cells (mouse splenocytes) or 1 x 107 Cells (human PBMC)/well
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17117851 2 x 107 Cells (mouse splenocytes) or 1 x 107 Cells (human PBMC)/well 1 set
1 options
Código de producto. 17117851 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 18102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Immunomagnetic column-free magnet
  • The EasyPlate™ EasySep™ Magnet is designed for cell separation procedures using selected EasySep™ reagents when processing a small number of cells (up to 2 x 10^7 cells per well)
  • The EasyPlate™ EasySep™ Magnet generates a high-gradient magnetic field that is strong enough to separate cells labeled with EasySep™ D Magnetic Particles without the use of columns
  • The EasyPlate™ EasySep™ Magnet is designed to hold a round-bottom non-tissue culture-treated 96-well plate
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 2 x 107 Cells (mouse splenocytes) or 1 x 107 Cells (human PBMC)/well