Learn More
Thermo Scientific™ Kits de preparación de muestras para MS EasyPep™
Código de producto. 15947032 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Kit de preparación de muestras MS
Kit de preparación de muestras Maxi
Kit de preparación de muestras Micro MS
Kit de preparación de muestras Mini para MS
Placa de limpieza de péptidos
Tampón de lisis
Tamaño de la unidad:
122 g
20 tests
8 reacciones
96 reacciones
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15947032 Kit de preparación de muestras Mini para MS 20 tests
17845047 Kit de preparación de muestras Micro MS 96 reacciones
17175772 Kit de preparación de muestras MS 96 reacciones
17185772 Kit de preparación de muestras Maxi 8 reacciones
16874571 Tampón de lisis 122 g
17895257 Placa de limpieza de péptidos 96 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15947032 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40006
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Genere muestras proteómicas de alta calidad para el análisis mediante MS en menos de cuatro horas gracias a los kits optimizados de preparación de muestras para MS EasyPep.
Los kits de preparación de muestras para MS EasyPep Mini permiten el procesamiento eficaz y reproducible de células y tejidos cultivados de mamíferos para el análisis proteómico de MS. El kit contiene tampones preformulados, mezcla de enzimas de grado MS, columnas de limpieza de péptidos y un protocolo optimizado para generar muestras de péptidos compatibles con MS en menos de tres horas. Los kits están optimizados para procesar muestras de proteínas de 10 a 100 μg con un alto rendimiento de péptidos preparados para MS.
• Completo: incluye reactivos preformulados para la lisis mediante digestión con columnas de limpieza de péptidos y un protocolo optimizado para hasta 20 muestras
• Optimizado: el protocolo y los reactivos optimizados minimizan el número de pasos y el tiempo necesario para procesar las muestras
• Flexible: los reactivos y el protocolo se han verificado utilizando muestras de células y tejidos para muestras entre 10 y 100 µg
• Ahorro de tiempo: tiempo de procesamiento de muestras reducido de más de un día a menos de tres horas
• Compatible: la preparación final está lista para el análisis directo de MS y otras aplicaciones posteriores, incluido el etiquetado TMT
La preparación de muestras de péptidos para el análisis de MS es compleja, con numerosos pasos y protocolos variados, lo que resulta en variabilidad de la muestra tanto de calidad como de cantidad. Este kit se ha diseñado para mejorar la reproducibilidad y ahorrar tiempo de trabajo y procesamiento. El número de pasos y el tiempo de procesamiento se ha reducido mediante la adición de nucleasas universales para reducir la viscosidad de los ácidos nucleicos (sustitución de la administración de ultrasonidos), una rápida solución de reducción/alquilación de «un pocillo» para la modificación de la cisteína (carbamidometilación, + 57,02) y una mezcla de tripsina/proteasa Lys-C para una digestión más completa. Además, el kit incluye columnas de limpieza de péptidos y tampones para preparar muestras de péptidos sin detergentes para el análisis de MS. Los reactivos y protocolos optimizados producen péptidos de alta calidad que son compatibles con el etiquetado TMT y con otras aplicaciones posteriores, y también están listos para su uso en análisis mediante MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de preparación de muestras Mini para MS
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Kit de preparación de muestras
Línea de productos EasyPep
Condiciones de envío Hielo húmedo
Material de partida Muestras de proteínas
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Lisis celular
Cantidad 20 reacciones
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 20 TEST EasyPep MiniMS Sample Prep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid, tris(2-carboyethyl)phosphonium chloride, 2-chloroacetamide, acetonitrile, trypsin