Learn More
Anton Paar Medidor de densidad digital EasyDens
Código de producto. 30286570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30286570 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30286570 Proveedor Anton Paar N.º de proveedor 234929
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
EasyDens es un densímetro digital de bolsillo que utiliza la tecnología de tubo en U oscilante de Anton Paar. Operado por iOS y aplicación móvil Android, es ideal para industrias de bebidas y laboratorios de pruebas. Utiliza sólo 2 mL de muestra para obtener resultados compensados por temperatura para la densidad en varias unidades.
Características principales
  • Medición precisa de densidad y temperatura
  • Admite unidades de medida que incluyen gravedad específica 20/20,° Platón,° grados Brix,° Oechsle,° Árbolé ,° Babo, Alcohol (% v/v, % p/p,° Prueba), y más
  • Determinación directa de alcohol en el producto terminado en combinación con Anton Paar Refractómetro digital SmartRef (Código de producto 30286569)
  • Volumen mínimo de muestra: solo se requieren 2 ml
  • Resultados rápidos: No necesita calibración; mediciones en 2 segundos
  • Compensación automática de la temperatura (ATC)
  • Integración de aplicaciones: funciona a través de una aplicación gratuita (iOS/Android) para visualización, almacenamiento y uso compartido de datos.
  • Diseño robusto y fácil limpieza: Resistente al polvo y al agua (IP 65)
Aplicaciones
  • Elaboración de cerveza: extracción del contenido de mosto, incluso en presencia de alcohol, seguimiento de la fermentación y cálculo de alcohol, atenuación y calorías.
  • Elaboración de vino: Contenido de azúcar en la uva, seguimiento de la fermentación y cálculo de alcohol, atenuación y calorías.
  • Producción de sidra, kombucha y hard seltzer: Seguimiento de la fermentación y cálculo de alcohol, atenuación y calorías.
  • Destilación: Medición del contenido de alcohol (ABV) en bebidas espirituosas que no contienen azúcar
Precisión y rango de medición
  • Densidad: Precisión: ±0,001 g/cm3, Resolución: 0,001 g/cm3, Rango: 0,700 a 1,200 g/cm3
  • °Platón: Precisión: ±0.3° Platón, Resolución: 0.1° Platón, Rango: -10 a 40° Platón
  • °Brix: Precisión: ±0.3° Brix, Resolución: 0,1° Brix, rango: -10 a 80° Brix
  • Alcohol (en bebidas espirituosas): Precisión: ±0,5 (%v/v), Resolución: 0,1 (%v/v), Rango: 0 a 100 (%v/v)
  • Temperatura: Precisión: ±0,2 °C /±0,4 °F, Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F, Rango: 5 a 30 °C / 41 a 86 °F
Alcance de la entrega
  • 1x Anton Paar Medidor de densidad digital EasyDens
  • 2 pilas AA
  • 1x jeringa
  • 1x Manguera de desagüe
  • 1x Adaptador Luer
  • 1x Guía rápida
  • 1x Guía de seguridad
Combinación EasyDens y SmartRef – Paquete de análisis de alcohol
Cuando se combina con el Anton Paar El refractómetro digital SmartRef (código de producto 30286569), el combo EasyDens y SmartRef, permite la determinación precisa del contenido de alcohol (ABV) durante y después de la fermentación. El EasyDens y SmartRef Combo ofrece una medición instantánea con una precisión de
  • ±0,5 % ABV para cerveza, vino, sidra, kombucha y seltzer duro
  • ±0,6 % ABV para licores que contienen azúcar
Accesorio
  • Anton Paar Funda protectora para densímetro digital EasyDens (código de producto 30286567)
Producto relacionado
  • Anton Paar Refractómetro digital SmartRef (Código de producto 30286569)
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 30 °C
Exactitud ±0,001 g/cm⊃3
Idiomas inglés, alemán, español, italiano, chino simplificado, francés, japonés, polaco, portugués, checo, turco, German, Spanish, Italian, Chinese (Simplified), French, Japanese, Polish, Portuguese, Czech, Turkish
Intervalo de medición 0,7 a 1,2 g/cm3 (densidad); 0 a 100 % v/v (alcohol, mezclas binarias); 5 a 30 °C (temperatura)
Tiempo de medición <2 segundos
Cantidad 1 unidad
Volumen de muestra 2 mL
Tipo de producto Medidor de densidad portátil
Para utilizar con (equipo) Teléfono inteligente (iOS/Android), compatible con el refractómetro digital SmartRef de Anton Paar (paquete de análisis de alcohol)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de bebidas, seguimiento de la fermentación (cerveza, vino, sidra, kombucha, hard seltzer), medición de azúcar y medición de alcohol en mezclas binarias.