Learn More
Thermo Scientific™ Emisores EASY-Spray™ Nano & Capillary
Código de producto. 17204513 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,02 mm
0,02 mm
0,075 mm
Emisor: 10 m de D.I.
Emisor: 15 m de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17204513 Emisor: 10 m de D.I. paquete de 2
15176864 0,02 mm cada uno
16652037 0,02 mm cada uno
15968997 0,02 mm cada uno
16662037 0,075 mm cada uno
17214513 Emisor: 15 m de D.I. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17204513 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ES993
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Utilice este pulverizador fácil de usar para la separación sensible de LC-MS de proteínas y péptidos mediante LC nano y capilar.
Conecte su columna nano o capilar a sus espectrómetros de masas (MS) Thermo Scientific™ con mayor facilidad mediante los emisores Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano& Capillary. Los emisores nano y capilares actúan como un pulverizador independiente de la columna, lo que permite la introducción de un flujo bajo de columnas nano y capilares sin una manipulación molesta de agujas de pulverización tradicionales. Hay dos versiones de emisores disponibles: con y sin líneas de transferencia integradas. Estos pulverizadores son ideales para la separación de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar.
Para la separación sensible de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar
Estos emisores ofrecen una conexión sencilla a columnas nano y capilares Thermo Scientific™ MAbPac™ y Accucore™ para una mejor separación y detección de MS de proteínas, péptidos y anticuerpos mnoclonales (mAbs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Emisor nano EASY-Spray
Diámetro (métrico) Emisor: 10 m de D.I.
Incluye Sin línea de transferencia
Línea de productos Easy Spray
Tipo de columna Emisor
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.