Learn More
Thermo Scientific™ Emisores EASY-Spray™ Nano & Capillary
Código de producto. 16652037 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,02 mm
0,02 mm
0,075 mm
Emisor: 10 m de D.I.
Emisor: 15 m de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
16652037 0,02 mm cada uno
15176864 0,02 mm cada uno
15968997 0,02 mm cada uno
16662037 0,075 mm cada uno
17204513 Emisor: 10 m de D.I. paquete de 2
17214513 Emisor: 15 m de D.I. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16652037 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ES991
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este pulverizador fácil de usar para la separación sensible de LC-MS de proteínas y péptidos mediante LC nano y capilar.
Conecte su columna nano o capilar a sus espectrómetros de masas (MS) Thermo Scientific™ con mayor facilidad mediante los emisores Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano& Capillary. Los emisores nano y capilares actúan como un pulverizador independiente de la columna, lo que permite la introducción de un flujo bajo de columnas nano y capilares sin una manipulación molesta de agujas de pulverización tradicionales. Hay dos versiones de emisores disponibles: con y sin líneas de transferencia integradas. Estos pulverizadores son ideales para la separación de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar.
Para la separación sensible de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar
Estos emisores ofrecen una conexión sencilla a columnas nano y capilares Thermo Scientific™ MAbPac™ y Accucore™ para una mejor separación y detección de MS de proteínas, péptidos y anticuerpos mnoclonales (mAbs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Emisor EASY-Spray
Diámetro (métrico) 0,02 mm
Incluye Línea de transferencia: 20 m de D.I. x 50 cm de longitud
Longitud (métrico) 500 mm
Línea de productos Easy Spray
Material de embalaje Desembalado
Tipo de columna Emisor
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.