Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general Easy-Read™: inmersión total
Código de producto. 17541535
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +225 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
—
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Longitud total (métrico):
200 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Subdivisión Longitud total (métrico) Tamaño de la unidad
17541535 De -10 °C a +110 °C — 1 °C 200 mm cada uno
16411265 De -20 °C a +150 °C — 1 °C 300 mm cada uno
16421265 De -10 °C a +225 °C — 1 °C 350 mm cada uno
15255053 De -35 °C a +50 °C — 0,5 °C 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17541535 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B603030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    12.88€ / paquete de 1
    Ahorro 5.87€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetros de inmersión total fáciles de leer
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST™ e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro de laboratorio líquido en vidrio
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) —
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ± 0,5 °C
Subdivisión 1 °C