Learn More
Thermo Scientific™ Kits del conector de columnas para HPLC capilares EASY-Column™
Código de producto. p-6352112 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
11875372 paquete de 30
11322150 cada uno
11571174 cada uno
11302150 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11875372 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SC603
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores, manguitos y tes con columnas capilares para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Column™.
Utilice estos kits de conectores, manguitos y tes con columnas capilares Thermo Scientific™ EASY-Column™. Las columnas EASY-Column optimizan el LC y LC-MS de nanoescala. Los kits de conectores de columna fáciles de usar y de volumen muerto cero están disponibles para configuraciones de una y dos columnas y para garantizar una configuración en línea de LC/MS sencilla y reproducible. Cada columna ofrece un excelente rendimiento cromatográfico en cualquier sistema LC de nanoescala. En caudales de nl/min frente a ml/min, EASY-Column ofrece una mayor sensibilidad con una mejor relación señal-ruido en comparación con el electrospray tradicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,79 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 20 mm
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Pack of 30
Línea de productos EASY-Column
Con desactivación terminal Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.