Learn More
Thermo Scientific™ Kits del conector de columnas para HPLC capilares EASY-Column™
Código de producto. 11875372 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
11875372 paquete de 30
11322150 cada uno
11571174 cada uno
11302150 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11875372 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SC603
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Utilice estos conectores, manguitos y tes con columnas capilares para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Column™.
Utilice estos kits de conectores, manguitos y tes con columnas capilares Thermo Scientific™ EASY-Column™. Las columnas EASY-Column optimizan el LC y LC-MS de nanoescala. Los kits de conectores de columna fáciles de usar y de volumen muerto cero están disponibles para configuraciones de una y dos columnas y para garantizar una configuración en línea de LC/MS sencilla y reproducible. Cada columna ofrece un excelente rendimiento cromatográfico en cualquier sistema LC de nanoescala. En caudales de nl/min frente a ml/min, EASY-Column ofrece una mayor sensibilidad con una mejor relación señal-ruido en comparación con el electrospray tradicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,79 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 20 mm
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Pack of 30
Línea de productos EASY-Column
Con desactivación terminal Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.