Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos Stop-It™ con cierre Easy-Click
Código de producto. 10770543
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
10 mm
15 mm
20 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa Color unitSize
10770543 10 mm Azul cada uno
10628992 10 mm Amarillo 1 PCS
10229251 15 mm Azul 1 PCS
10554772 15 mm Rojo 1 PCS
10584932 15 mm Verde 1 PCS
10331712 20 mm Rojo 1 PCS
10789222 20 mm Verde 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10770543 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 86190105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Regule el flujo de líquidos y gases con estas pinzas de manguera. El cierre Buerkle™ Easy-Click™ cuenta con un tornillo de cabeza ranurada para una regulación del flujo continua y delicada o una parada completa de este. El cierre comprime la manguera a lo largo de un área amplia contra el gancho de acero para evitar daños en la manguera.
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Easy-Click Cierre: Stop-it se abre y cierra en cualquier posición, sin necesidad de enroscarlo y desenroscarlo. Material de alta calidad: Stop-it está fabricado con plástico PVDF resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera para tubos
Material PVDF, acero
Incluye Cierre Easy Click
Para utilizar con (equipo) Diámetro externo de 10 mm Tubos flexibles
Para utilizar con (aplicación) Regular o detener el flujo de líquidos o gases
Tamaño (métrico) del asa 10 mm
Color Azul
Recubrimiento Cinc