Learn More
Fisherbrand™ FÁCIL 50 R
Código de producto. 17952260 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17952260 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 17952260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00€
    835.95€ / paquete de 1
    Ahorro 161.05€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Prepare muestras controladas por el programa: obtenga resultados reproducibles. Preparación de muestras simplificada. La serie EASY de Fisherbrand se centra en la limpieza de tamices analíticos, la desgasificación de disolventes de HPLC y otras aplicaciones de laboratorio, como la disolución de sustancias, la producción de emulsiones y la aceleración de reacciones.
  • Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (rango de control -2,5/+5,5 kHz).
  • 4 modos ultrasónicos para la distribución del campo sonoro y la preparación de muestras en el baño de ultrasonidos en función de la demanda.
  • Modo de barrido de limpieza general: tareas de limpieza general. Garantiza una distribución más homogénea de la cavitación (acción de limpieza mecánica) en el baño.
  • Modo de limpieza del tamiz: El aumento de la intensidad ultrasónica para la suciedad más persistente ahorra tiempo. Para una limpieza óptima de los tamices analíticos.
  • Modo de preparación de muestras: Barra y pulse alternativamente para una limpieza homogénea y fuerte. Para la preparación de muestras, como mezclar, disolver, dispersar, limpiar, etc.
  • Modo de desgasificación: más eficaz, más rápido y más fiable. Desgasificación rápida de disolventes de HPLC.
  • Selectores electrónicos en el teclado de membrana lavable e indicador LED de todos los estados operativos.
  • Preselección del tiempo de limpieza: tiempo de limpieza ajustable entre 1 minuto y 30 minutos o funcionamiento continuo ajustable (funcionamiento ultrasónico continuo máx. 6 horas).
  • Señal acústica y óptica al final de la limpieza.
  • Desconexión de seguridad con función de activación después de 8 horas de inactividad en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico.
  • Apagado automático de la operación ultrasónica a una temperatura del baño >90° C.
  • Carcasa y bandeja de limpieza a prueba de salpicaduras de acero inoxidable.
  • Llave de paso para vaciar el tanque de limpieza a través del desagüe en la parte trasera de la unidad (350 R).
  • Diferentes niveles de llenado posibles para diferentes tamaños de recipientes. Ahorro de agua y medio (50 R).
  • Garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento inicial, pero no superior a 3 años desde la fecha de producción.
Especificaciones
Amperaje 0,63 a 0,68 A
Pantalla LED digital
Material Acero inoxidable
Temporizador 1 a 30 min. y continuo
Tensión 220/240 V
Capacidad (imperial) 1,6 gal
Capacidad (métrico) 6 L
Fondo interior (imperial) 9,4 in
Fondo interior (métrico) 240 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 295 x 345 x 345 mm
Altura (imperial) interior 5,5 in
Altura (métrico) interior 140 mm
Modelo FÁCIL 50 R
Tipo de tapón Enchufe europeo