Learn More
Abeba™ Zapatos Easy 37630
Código de producto. p-7147645
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15661118 35 1 par
15671118 36 1 par
15681118 37 1 par
15691118 38 1 par
15601128 39 1 par
15611128 40 1 par
15621128 41 1 par
15631128 42 1 par
15641128 43 1 par
15651128 44 1 par
15661128 45 1 par
15671128 46 1 par
15681128 47 1 par
15691128 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15661118 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 37630/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Piel suave, perforada
  • Blanco
  • Suela exterior de TPU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3573)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 37630