Learn More
Abeba™ Zapatos Easy 37630
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Piel suave, perforada
- Blanco
- Suela exterior de TPU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3573)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 37 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 37630 |