Learn More
Fisherbrand™ FÁCIL 300 H
Código de producto. 17868006 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe Schuko
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de tapón Unit Size
17868006 Enchufe Schuko cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17868006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00€
    1509.00€ / paquete de 1
    Ahorro 461.00€
    23% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El baño de agua por ultrasonidos Fisherbrand Easy se caracteriza por su funcionamiento sencillo y fácil de usar. Con una potencia ultrasónica del 100 % a una frecuencia de 37 kHz, el Easy resuelve las tareas de limpieza de forma rápida y eficaz. Adecuado para eliminar pastas persistentes, de ensuciamiento mineral y de pulido.
  • Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (rango de control de -2,5 kHz a +5,5 kHz)
  • 2 modos ultrasónicos para la distribución del campo sonoro según las necesidades en el baño ultrasónico
    • modo dinámico, configuración automática: Sirve para una limpieza más intensiva con mayor poder de limpieza.
    • Modo ecológico, se puede activar: Ofrece una limpieza suave con un funcionamiento más silencioso.
  • Interruptores selectores electrónicos en teclado de membrana limpiable y pantalla LED de todos los estados de funcionamiento
  • Preselección del tiempo de limpieza: Tiempo de limpieza ajustable entre 1 minuto y 30 minutos o funcionamiento continuo ajustable (funcionamiento continuo ultrasónico máx. 6 horas)
  • Control electrónico de temperatura ajustable en pasos de 5 °C desde 30 °C hasta 80 °C para dispositivos con calefacción (tolerancia de temperatura de -5 °C a +8 °C)
  • Apagado de seguridad con función de despertador
    • después de 8 horas de inactividad
    • en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico
  • Apagado automático del funcionamiento ultrasónico a temperatura de baño. > 90 °C
  • Carcasa a prueba de salpicaduras y bandeja de limpieza de acero inoxidable
  • Llave de paso lateral para vaciar el depósito de limpieza a través del desagüe situado en la parte trasera de la unidad (desde Fisherbrand Fácil 60H)
  • Garantía de 2 años a partir del primer encendido, pero no superior a 3 años a partir de la fecha de producción
Specifications
Pantalla Ninguno
Material Acero inoxidable
Temporizador 1 a 30 min. y continuo
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Capacidad (imperial) 7,26 gal
Capacidad (métrico) 27.5 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 270 x 475 x 195 mm
Incluye Tapa
Modelo EASY 300 H (con calefacción)
Tipo de tapón Enchufe Schuko