Descripción
- Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (rango de control de -2,5 kHz a +5,5 kHz)
- 2 modos ultrasónicos para la distribución del campo sonoro según las necesidades en el baño ultrasónico
- modo dinámico, configuración automática: Sirve para una limpieza más intensiva con mayor poder de limpieza.
- Modo ecológico, se puede activar: Ofrece una limpieza suave con un funcionamiento más silencioso.
- Interruptores selectores electrónicos en teclado de membrana limpiable y pantalla LED de todos los estados de funcionamiento
- Preselección del tiempo de limpieza: Tiempo de limpieza ajustable entre 1 minuto y 30 minutos o funcionamiento continuo ajustable (funcionamiento continuo ultrasónico máx. 6 horas)
- Control electrónico de temperatura ajustable en pasos de 5 °C desde 30 °C hasta 80 °C para dispositivos con calefacción (tolerancia de temperatura de -5 °C a +8 °C)
- Apagado de seguridad con función de despertador
- después de 8 horas de inactividad
- en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico
- Apagado automático del funcionamiento ultrasónico a temperatura de baño. > 90 °C
- Carcasa a prueba de salpicaduras y bandeja de limpieza de acero inoxidable
- Llave de paso lateral para vaciar el depósito de limpieza a través del desagüe situado en la parte trasera de la unidad (desde Fisherbrand Fácil 60H)
- Garantía de 2 años a partir del primer encendido, pero no superior a 3 años a partir de la fecha de producción
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Ninguno |
| Material | Acero inoxidable |
| Temporizador | 1 a 30 min. y continuo |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (imperial) | 4,7 gal |
| Capacidad (métrico) | 17.8 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 270 x 300 x 195 mm |
| Incluye | Tapa |
| Modelo | EASY 180 H (con calefacción) |
| Mostrar más |