Learn More
Beschreibung
- Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (rango de control de -2,5 kHz a +5,5 kHz)
- 2 modos ultrasónicos para la distribución del campo sonoro según las necesidades en el baño ultrasónico
- modo dinámico, configuración automática: Sirve para una limpieza más intensiva con mayor poder de limpieza.
- Modo ecológico, se puede activar: Ofrece una limpieza suave con un funcionamiento más silencioso.
- Interruptores selectores electrónicos en teclado de membrana limpiable y pantalla LED de todos los estados de funcionamiento
- Preselección del tiempo de limpieza: Tiempo de limpieza ajustable entre 1 minuto y 30 minutos o funcionamiento continuo ajustable (funcionamiento continuo ultrasónico máx. 6 horas)
- Control electrónico de temperatura ajustable en pasos de 5 °C desde 30 °C hasta 80 °C para dispositivos con calefacción (tolerancia de temperatura de -5 °C a +8 °C)
- Apagado de seguridad con función de despertador
- después de 8 horas de inactividad
- en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico
- Apagado automático del funcionamiento ultrasónico a temperatura de baño. > 90 °C
- Carcasa a prueba de salpicaduras y bandeja de limpieza de acero inoxidable
- Llave de paso lateral para vaciar el depósito de limpieza a través del desagüe situado en la parte trasera de la unidad (desde Fisherbrand Fácil 60H)
- Garantía de 2 años a partir del primer encendido, pero no superior a 3 años a partir de la fecha de producción
Spezifikation
Spezifikation
| Pantalla | Ninguno |
| Material | Acero inoxidable |
| Temporizador | 1 a 30 min. y continuo |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (imperial) | 0,24 gal |
| Capacidad (métrico) | 0.9 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 80 x 185 x 55 mm |
| Incluye | Tapa |
| Modelo | EASY 10 H (con calefacción) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?