Learn More
3M™ Bolsa de tapones para los oídos
Código de producto. 17297640 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
37 dB
Código de producto.
17297640 37 dB
1 options
Código de producto. 17297640 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100100263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    321.91€ / 2000 pares
    Ahorro 208.09€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Tapones para los oídos fabricados con espuma suave e hipoalergénica. Pueden reducir los niveles de ruido en 37 dB y tienen un diseño cónico que se adapta cómodamente a los oídos.
  • Reducen los niveles de ruido en 37 dB
  • Modelo compatible con el sistema de validación E-A-RFit™ de 3M™ y disponible como tapón con sonda
  • El diseño cónico se adapta cómodamente a los oídos
  • La espuma suave e hipoalergénica proporciona una presión mínima en el oído
  • 2000 pares por caja
  • Disponibles con sonda para su uso con el sistema de validación E-A-RFit™ Dual-Ear de 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clase 1100 R
Cantidad 2000 pares/caja
Reducción del ruido nominal (RRN) 37 dB
Corded Sin cordón