Learn More
Ekastu Safety™ Protector auditivo EKAMuffs
Descripción
- Modelo robusto y cómodo
- Con diadema universal
- Alto nivel de confort
- Extremadamente ligero, sólo 175 g.
- Cápsulas ajustables individualmente
- Muy buen aislamiento acústico (SNR = 30 dB/L = 20/M = 28/H = 35)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Protección para los oídos |
| Tipo de producto | Protector auditivo |
| Incluye | Diadema universal y cápsulas auditivas ajustables individualmente |