Learn More
Tocris Bioscience™ Eact
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001560 50 mg 50 miligramos
30001541 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001560 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4876/50
Activator of Ca2+-activated Cl- channel transmembrane protein 16A (TMEM16A)
TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel (CaCC) activator (EC50 = 3 μM). Also transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channel activator (EC50 = 11.6 μM). Ca2+-independent. Displays no effect on CFTR Cl- or ENaC Na+ conductance. Stimulates submucosal gland secretion in human bronchi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461000-66-8
Fórmula molecular C22H24N2O5S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eact
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.5
Pureza >99%
Peso molecular 428.503