Learn More
E7820, MedChemExpress
Descripción
E7820 (ER68203-00), an orally active aromatic sulfonamide derivative, is a unique angiogenesis inhibitor suppressing an expression of integrin alpha2 subunit on endothelium. E7820 inhibits rat aorta angiogenesis with an IC50 of 0.11 μg/ml. E7820 modulates α-1, α-2, α-3, and α-5 integrin mRNA expression. Antiangiogenic and antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E7820 |
| CAS | 289483-69-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H12N4O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | ER68203-00 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (297.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC(C#N)=CC=C1)(NC2=C(NC=C3C#N)C3=C(C)C=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 336.37 |
| Mostrar más |