Learn More
E7449, MedChemExpress
Código de producto. 16483296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483296 25 mg 25 miligramos
16475856 100 mg 100 miligramos
16475148 10 mg 10 miligramos
16451377 50 mg 50 miligramos
16407877 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12418
MedChemExpress E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.
E7449 is a potent PARP1 and PARP2 inhibitor and also inhibits TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 2.0, 1.0, ∼50 and ∼50 nM for PARP1, PARP2, TNKS1 and TNKS2, respectively, using 32P-NAD+ as substrate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E7449
Forma física Solid
CAS 1140964-99-3
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (20.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1NNC2=C3C1=CC=CC3=NC(CN4CC5=C(C=CC=C5)C4)=N2
Peso molecular (g/mol) 317.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.34
Porcentaje de pureza 98.0%