Learn More
E7046, MedChemExpress
Código de producto. 16456517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456517 5 mg 5 miligramos
16413798 10 mg 10 miligramos
16412866 25 mg 25 miligramos
16410177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103088
MedChemExpress E7046 is an orally bioavailable and specific EP4 antagonist, with IC50 of 13.5 nM and Ki of 23.14 nM. E7046 exhibits anti-tumor activities.
E7046 is an orally bioavailable and specific EP4 antagonist, with IC50 of 13.5 nM and Ki of 23.14 nM. E7046 exhibits anti-tumor activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E7046
CAS 1369489-71-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18F5N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.87 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C([C@@H](NC(C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)N(C)N=C2C(F)F)=O)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 483.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.39
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death