Learn More
E6130, MedChemExpress
Código de producto. 16476837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476837 5 mg 5 miligramos
16464138 10 mg 10 miligramos
16455106 100 mg 100 miligramos
16400497 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16476837
Marca: Medchem Express HY107456
MedChemExpress E6130 is an orally active and highly selective CX3CR1 modulator, that may be effective for treatment of inflammatory bowel disease.
E6130 is an orally active and highly selective CX3CR1 modulator, that may be effective for treatment of inflammatory bowel disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E6130
CAS 1427058-33-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37ClF3N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (449.59 mM)
SMILES C[C@@H](C1)[C@@](C(NC2CCN(CC3=CCCCC3)CC2)=O)(CC(O)=O)CN1CC4=C(C(F)(F)F)C=CC=C4Cl
Peso molecular (g/mol) 556.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.06
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation