Learn More
E4CPG, MedChemExpress
Código de producto. 16494286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494286 100 mg 100 miligramos
16432566 25 mg 25 miligramos
16425717 5 mg 5 miligramos
16419546 50 mg 50 miligramos
16402978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100372
MedChemExpress E4CPG ((RS)-ECPG) is a Group I/Group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. E4CPG can inhibit the paired-pulse ratio of monosynaptic inhibitory postsynaptic currents (IPSC) potentiation.
E4CPG ((RS)-ECPG) is a Group I/Group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. E4CPG can inhibit the paired-pulse ratio of monosynaptic inhibitory postsynaptic currents (IPSC) potentiation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E4CPG
Forma física Solid
CAS 170846-89-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13NO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (RS)-ECPG
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (44.80 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣H2O : 1 mg/mL (4.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(C(O)=O)(CC)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 223.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98.0%