Learn More
E3 ligase Ligand 8, MedChemExpress
Código de producto. 16481929
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481929 1 g 1 g
16450346 2 g 2 g
16441916 500 mg 500 miligramos
16437836 100 mg 100 miligramos
16423977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481929 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY43961
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress E3 ligase Ligand 8 is a ligand for E3 ubiquitin ligase. E3 ligase Ligand 8 can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs. PROTACs are inducers of ubiquitination-mediated degradation of cancer-promoting proteins.
E3 ligase Ligand 8 is a ligand for E3 ubiquitin ligase. E3 ligase Ligand 8 can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs. PROTACs are inducers of ubiquitination-mediated degradation of cancer-promoting proteins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E3 ligase Ligand 8
CAS 1225383-33-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H34N2O6
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 530.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.61
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death