Learn More
E260, MedChemExpress
Código de producto. 16490867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490867 50 mg 50 miligramos
16465416 100 mg 100 miligramos
16464568 10 mg 10 miligramos
16443136 25 mg 25 miligramos
16407287 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112097
MedChemExpress E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E260
CAS 1241537-79-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34N6S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=CC=C(C2=CN3C(SC(N4CCC(CN5CCN(C)CC5)CC4)=N3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 438.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.63
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease