Learn More
(E/Z)-Zotiraciclib, MedChemExpress
Código de producto. 16468927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468927 5 mg 5 miligramos
16432457 50 mg 50 miligramos
16416656 100 mg 100 miligramos
16406348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15166
MedChemExpress (E/Z)-Zotiraciclib ((E/Z)-TG02) is a potent inhibitor of CDK2, JAK2, and FLT3. (E/Z)-Zotiraciclib ((E/Z)-TG02) can be used for the research of cancer.
(E/Z)-Zotiraciclib ((E/Z)-TG02) is a potent inhibitor of CDK2, JAK2, and FLT3. (E/Z)-Zotiraciclib ((E/Z)-TG02) can be used for the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-Zotiraciclib
CAS 937270-47-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo (E/Z)-TG02 (E/Z)-SB1317
Información de solubilidad DMSO : 26.5 mg/mL (71.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CC2=CC(NC3=NC(C4=CC(OCC/C=C/C1)=CC=C4)=CC=N3)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 372.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.46
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease