Learn More
(E/Z)-N,N-Didesmetil-4-hidroxi Tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30137282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137282 5 mg 5 miligramos
30012835 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4411205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217237-98-3
Fórmula molecular C24H25NO2
Peso molecular (g/mol) 359.46
Sinónimo 4-[1-[4-(2-Aminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol;
SMILES CCC(=C(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OCCN)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25NO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17,25H2,1H3/b24-23-
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1885