Learn More
(E,Z)-Metomil-d3 (N-metil-d3), CDN
Código de producto. 30326783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30326783 0.01 g 0.01 g
30313898 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326783 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND74540.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl D3
CAS 1398109-07-3
Fórmula molecular C5 2H3 H7 N2 O2 S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Methomyl D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)ON=C(C)SC
Nombre IUPAC N-(trideuteriometilcarbamoiloxi)etanimidotioato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0651 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity