Learn More
(E/Z)-Geranilacetona, TRC
Código de producto. 30240854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240854 5 g 5 g
30240541 10 g 10 g
30240701 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3677785G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 689-67-8
Fórmula molecular C13H22O
Peso molecular (g/mol) 194.31
Sinónimo Dihydropseudoionone, 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, 2,6-Dimethylundeca-2,6-dien-10-one, 6,10-Dimethyl-5,9-undec-2-one, 6,10-Dimethyl-5,9-undecadiene-2-one;
SMILES CC(=CCC\C(=C\CCC(=O)C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-Geranylacetone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+