Learn More
Éster metílico de (E,Z)-epalrestat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,Z)-Epalrestat Methyl Ester |
| CAS | 682775-70-8 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O3 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (E,Z)-5-(2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO3S2/c1-11(8-12-6-4-3-5-7-12)9-13-15(19)17(16(21)22-13)10-14(18)20-2/h3-9H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CN1C(=S)SC(=CC(=Cc2ccccc2)C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[5-(2-metil-3-fenil-prop-2-enilideno)-4-oxo-2-tioxo-tiazolidin-3-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0493 |