Learn More
Clorhidrato de (E/Z)-clorprotixeno-d6 (mezcla), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E/Z)-Chlorprothixene-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1246832-91-6 |
| Fórmula molecular | C18H13D6Cl2NS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3E/Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-(dimethyl-d6)-1-propanamine Hydrochloride, cis/trans-Chlorprothixene-d6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7+;/i1D3,2D3; |
| SMILES | ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3/C2=C\CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | (3E)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 358.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.0992 |