Learn More
(E/Z)-4-Carboximetil-5-(4-fluorofenil)-2-metil-pent-4-en-3-one, TRC
Código de producto. 30349011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30349011 100 mg
30361217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122549-26-2
Fórmula molecular C14H15FO3
Peso molecular (g/mol) 250.27
Sinónimo 2-[(4-Fluorophenyl)methylene]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (2E)-2-[(4-fluorofenil)metilideno]-4-metil-3-oxopenanoato
SMILES CC(C)C(=O)\C(=C\c1ccc(F)cc1)\CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-4-Carboxymethyl-5-(4-fluorophenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15FO3/c1-9(2)13(16)12(14(17)18-3)8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-9H,1-3H3/b12-8+