Learn More
(E/Z)-4,4'-dihidroxi-N-desmetil tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen (E,Z mixture) |
| CAS | 1217247-19-2 |
| Fórmula molecular | C25H27NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E/Z)-4’-Hydroxy Endoxifen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO3/c1-3-24(18-4-10-21(27)11-5-18)25(19-6-12-22(28)13-7-19)20-8-14-23(15-9-20)29-17-16-26-2/h4-15,26-28H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24- |
| SMILES | CC/C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3 |
| Nombre IUPAC | 4,4'-(1-(4-(2-(metilamino)etoxi)fenil)but-1-eno-1,2-diil)difenol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.2 |