Learn More
(E/Z)-3-O-metil Entacapona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E/Z)-3-O-Methyl Entacapone |
| CAS | 146698-91-1 |
| Fórmula molecular | C15H17N3O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-N,N-diethyl-3-(4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)-2-propenamide, (E/Z)-Entacapone 3-Methyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N3O5/c1-4-17(5-2)15(20)11(9-16)6-10-7-12(18(21)22)14(19)13(8-10)23-3/h6-8,19H,4-5H2,1-3H3/b11-6- |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)\C(=C/c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-ciano-N,N-dietil-3-(4-hidroxi-3-metoxi-5-nitrofenil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 319.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.1168 |