Learn More
(E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)-N-metilpropan-1-amina ((E,Z)-Desmetildoxepina), Mikromol™
Descripción
(E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)-N-metilpropan-1-amina ((E,Z)-Desmetildoxepina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,Z)-Desmethyldoxepin |
| CAS | 1225-56-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (E,Z)-Desmethyldoxepin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N-methyl- (7CI,8CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, Desdoxepin, Desmethyl doxepin, Desmethyldoxepine, Monodesmethyldoxepin, N-Desmethyldoxepin, Nordoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, Doxepin Hydrochloride Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, (E,Z)-Desmethyldoxepin, Desmethyldoxepin (cis/trans) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina |
| Mostrar más |