Learn More
Éster etílico del ácido (E/Z)-3-[(2-ciano-3-etoxi-3-oxo-1-propenil)amino]-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 321571-07-7 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]-, ethyl ester, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-, ethyl ester (9CI), (E/Z)-3-[(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-1H-Pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Allopurinol Related Compound F (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O4/c1-3-19-11(17)8(5-13)6-14-10-9(7-15-16-10)12(18)20-4-2/h6-7H,3-4H2,1-2H3,(H2,14,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=CNc1[nH]ncc1C(=O)OCC)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-[(2-ciano-3-etoxi-3-oxoprop-1-enil)amino]-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1015 |