Learn More
(E,Z)-2-propil-2-pentenoico, TRC
Código de producto. 30420838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420838 100 mg -
30412756 1 mg -
30415133 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60218-41-9
Fórmula molecular C8 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Sinónimo 2-Pentenoic acid, 2-propyl-, 2-Propyl-2-pentenoic acid, 2-Propyl-2-pentenoate, 2-Propylpenten-2-oic acid, (E,Z)-2-Propyl-2-pentenoic acid
Nombre IUPAC (E)-2-propilpent-2-ácido enoico
SMILES CCC\C(=C/CC)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,Z) 2-Propyl-2-pentenoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994