Learn More
Éster etílico del ácido (E/Z)-2-propil-2-pentenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,Z) 2-Propyl-2-pentenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 90124-74-6 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7+ |
| SMILES | CCC\C(=C/CC)\C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-2-propilpent-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1307 |