Learn More
Clorhidrato de (E/Z)-10-hidroximetilnortriptilina, TRC
Código de producto. 30394941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394941 1 mg 1 miligramo
30390340 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9185231MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-10-Hydroxydemethylnortriptyline Hydrochloride
Fórmula molecular C18H19NO . (HCl)
Cantidad 1 mg
Sinónimo 10-Hydroxydesmethylnortriptyline Hydrochloride, 5-(3-Aminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO.ClH/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17;/h1-4,6-10,18,20H,5,11-12,19H2;1H/b15-10-;
SMILES OC1C2=C(C=CC=C2)/C(C3=CC=CC=C3C1)=C\CCN.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de (Z)-5-(3-aminopropilideno)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-10-ol
Peso molecular (g/mol) 301.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.61