Learn More
(E/Z)-1-[4-(2-Cloroetoxi)fenilo]-1-(4-hidroxifenil)-2-fenil-1-buteno, TRC
Código de producto. 30352271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352271 10 mg 10 miligramos
30352727 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36578510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119757-57-2
Fórmula molecular C24H23ClO2
Peso molecular (g/mol) 378.89
Sinónimo 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-phenol
Nombre IUPAC 4-[(E)-1-[4-(2-cloroetoxi)fenilo]-2-fenilbut-1-enil]fenol
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCCl)C=C2)=C(CC)/C3=CC=CC=C3)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23+
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1387
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.