Learn More
(E)-Tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30011399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011399 10 mg 10 miligramos
30005804 2.5 mg 2.50 miligramo
30004636 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00601010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13002-65-8
Fórmula molecular C26 H29 N O
Peso molecular (g/mol) 371.51
Sinónimo Ethanamine, 2-[4-[(1E)-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (E)-, Ethanamine, 2-[4-[(1E)-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- (9CI), Ethylamine, 2-[p-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (E)- (8CI), (E)-Tamoxifen, 2-[4-[(1E)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, cis-Tamoxifen
Nombre IUPAC 2-[4-[(E)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanol
SMILES CC\C(=C(\c1ccccc1)/c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen E-isomer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.2249
Porcentaje de pureza >95%