Learn More
(E)-SIS3, MedChemExpress
Código de producto. 16495478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495478 10 mg 10 miligramos
16483346 25 mg 25 miligramos
16480186 2 mg 2 miligramos
16448197 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13013
MedChemExpress (E)-SIS3 is a potent and selective inhibitor of Smad3 with an IC50 of 3 μM for Smad3 phosphorylation. (E)-SIS3 inhibits the myofibroblast differentiation of fibroblasts by TGF-β1.
(E)-SIS3 is a potent and selective inhibitor of Smad3 with an IC50 of 3 μM for Smad3 phosphorylation. (E)-SIS3 inhibits the myofibroblast differentiation of fibroblasts by TGF-β1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-SIS3
CAS 521984-48-5
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28ClN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (255.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES [H]Cl.O=C(/C=C/C1=C(N(C2=NC=CC=C21)C)C3=CC=CC=C3)N4CC5=C(CC4)C=C(C(OC)=C5)OC.[E]
Peso molecular (g/mol) 489.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.99
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease