Learn More
(E)-Piriminobac-metil 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316305 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316305 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16659510AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyriminobac-methyl (mixture of E/Z isomers)
CAS 136191-64-5
Nombres de analitos o componentes Pyriminobac-methyl (mixture of E/Z isomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N3 O6
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo KIH 6127, KUH 920, Benzoic acid, 2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]-6-[1-(methoxyimino)ethyl]-, methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O6/c1-10(20-25-5)11-7-6-8-12(15(11)16(21)24-4)26-17-18-13(22-2)9-14(19-17)23-3/h6-9H,1-5H3
SMILES CON=C(C)c1cccc(Oc2nc(OC)cc(OC)n2)c1C(=O)OC
Nombre IUPAC 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi-6-(N-metoxi-C-metilcarbonimidoil)benzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 361.3493
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1274 g/mol