Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
Código de producto. 10654583
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
48 pocillo
96 pocillos
Porcentaje del gel:
6%
8%
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Porcentaje del gel Tamaño de la unidad
10654583 96 pocillos 6% cada uno
10206172 48 pocillo 8% cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654583 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EP09606
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Ocho geles E-PAGE™ 96, tampón de carga E-PAGE™ 1 (4X) de 4,5 ml, un abridor de mariposa, una almohadilla de transferencia E-PAGE™
Los geles E-PAGE ™ son geles prefundidos y autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable.
Los geles E-PAGE ™ son geles prefundidos y autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable. La separación de proteínas en un gel E-PAGE™ requiere un dispositivo integrado EBase™ (EBM03), una plataforma compacta y automatizada diseñada para la electroforesis de medio y alto rendimiento.
Cada gel E-PAGE™ 48 al 8 % contiene 48 carriles de muestra y cuatro carriles de marcadores con una longitud de separación de 3,2 cm. Los geles E-PAGE™ 48 se pueden cargar con una pipeta de 12 u 8 canales o sistemas robóticos de 4 u 8 puntas (Figura 1).
Cada gel E-PAGE™ al 96,6 % contiene 96 carriles de muestra y 8 carriles de marcadores con una longitud de separación de 1,6 cm. Las aberturas de los pocillos del casete E-PAGE™ 96 son compatibles con el formato de placa de 96 pocillos estándar y se pueden cargar cómodamente con una pipeta multicanal o con dispositivos robóticos de manipulación de líquidos de 8, 12 o 96 puntas (Figura 2).
Los casetes E-PAGE™ 48 y 96 se pueden abrir para eliminar el gel para la tinción o transferencia posteriores (Gráficos 3 y 4). Además, cada casete está etiquetado con un código de barras individual para facilitar la identificación del gel mediante lectores de códigos de barras comerciales.
Obtenga más información sobre el sistema de gel prefundido E-PAGE™
El sistema de gel prefundido E-PAGE™ está diseñado para una electroforesis de proteínas de medio y alto rendimiento rápida y sin problemas. Consiste en geles prefundidos E-PAGE™, dispositivos integrados E-base™ para el procesamiento de los geles y el software libre E-Editor™ 2.0 para el análisis de imágenes.
Los dispositivos integrados E-Base™ combinan la base y la fuente de alimentación en un solo dispositivo. Se pueden conectar hasta tres dispositivos E-Base™ secundarios a un E-Base™ principal para permitir que múltiples geles se procesen simultáneamente utilizando parámetros idénticos. Los dispositivos integrados E-base™ son compatibles con el tamaño de placa estándar de la Society for Biomolecules Screening (SBS) y pueden montarse cómodamente en plataformas de robots de manipulación de líquidos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel 6%
Tamaño de gel Midi
Gel Thickness 3,7 mm
Tipo de gel E-PAGE™
Volumen de carga de muestras Hasta 20 µl
Intervalo de separación De 10 a 300 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 96 pocillos
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 8 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacene a temperatura ambiente; no permita que la temperatura descienda por debajo de 4 °C o suba por encima de 40 °C.
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 10,8 cm
Línea de productos E-PAGE
Para utilizar con (equipo) E-Base